Learn More
2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)ethan-1-one, qualité technique, Thermo Scientific™
Code produit 10427622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10427622 1 g Flacon en verre ambré 1g
10334192 10 g Flacon en verre ambré 10g
10327014 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10427622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur JP00700DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 22019-49-4
Formule moléculaire C8H5BrClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 278.486
Clé InChI FXNQTMRPLLNPQY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2778330
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-chloro-3-nitrophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)CBr)[N+](=O)[O-])Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-chloro-3-nitrophenyl)ethan-1-one
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl ethan-1-one, 4-chloro-3-nitrophenacylbromide, 4-chloro-3-nitrophenacyl bromide, ethanone,2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl, 4-chloro-3-nitro-phenacyl bromide, 4-chloro-3-nitrophen-acyl bromide, 2-bromo-4'-chloro-3'-nitroacetophenone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitro-phenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-chloro-3-nitrophenyl
Poids de la formule 278.49
Pourcentage de pureté 95%