Learn More
2-bromo-1-(4-chlorophényl)-2-phényl-1-one, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10334332
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10334332 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10394372 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10334332 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur DP00542CB
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1889-78-7
Formule moléculaire C14H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 309.59
Numéro MDL MFCD00052201
Clé InChI OBEFSOTWERFWSZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethan-1-one, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenylethanone, 1-4-chlorophenyl-2-bromo-2-phenylethanone, 2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl-ethanone, alpha-bromo-alpha-phenyl-4'-chloroacetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-chlorophenyl-2-phenyl
CID PubChem 2777295
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(Br)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)-2-phenylethan-1-one
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire C6H5CHBrC(O)C6H4Cl
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-chlorophényle)-2-phényléthane-1-one
Poids de la formule 309.59
Pourcentage de pureté 95%