Learn More
2-Bromo-1,4-dichlorobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409942 5 g 5g
11419942 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11409942 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12056.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1435-50-3 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1435-50-3
Formule moléculaire C6H3BrCl2
Poids moléculaire (g/mol) 225.894
Numéro MDL MFCD00018505
Clé InChI OVXVQBCRONSPDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2,5-dichlorobenzene, benzene, 2-bromo-1,4-dichloro, 2,5-dichlorobromobenzene, 2-bromo-1,4-dichloro-benzene, benzene, brominated chlorinated, brominated chlorinated benzene, benzene, brominated and chlorinated, pubchem3609, acmc-1bze4, intermediates-zcf02095
CID PubChem 15033
Nom IUPAC 2-bromo-1,4-dichlorobenzène
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Br)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1,4-dichlorobenzene
Point de fusion 32°C to 36°C
Point d’ébullition 118°C to 120°C (20 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 5 g
Beilstein 1934815
Poids de la formule 225.91
Pourcentage de pureté 98%