Learn More
2-Bromo-1,4-diméthoxy-3-méthyl-naphtalène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methyl-naphthalene |
| CAS | 53772-33-1 |
| Formule moléculaire | C13H13BrO2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 2-Bromo-1,4-dimethoxy-3-methylnaphthalene, 2-Bromo-3-methyl-1,4-dimethoxynaphthalene, NSC 157901 |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H13BrO2/c1-8-11(14)13(16-3)10-7-5-4-6-9(10)12(8)15-2/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | COc1c(C)c(Br)c(OC)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | 2-bro-1,4-diméthoxy-3-méthylnaphthalène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 281.15 |
| Poids de la formule | 280.0099 |