Learn More
2-bromo-1-(4-fluorophényl)-1-propanone, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)-1-propanone |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 231.06 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
| Forme physique | Solide |