Learn More
2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 98%, BLD Pharm™
Code produit 30935148
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30935148 25 g
30934028 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30935148 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1100725g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone
CAS 2491-38-5
Formule moléculaire C8H7BrO2
Numéro MDL MFCD00072424
Quantité 25 g
SMILES OC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Poids moléculaire (g/mol) 215.04
Pourcentage de pureté 98%