Learn More
2-bromo-1-(4-isobutylphényl)propan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10682263
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682263 10 g Flacon en verre ambré 10g
10446672 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682263 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur RH01005EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 80336-64-7
Formule moléculaire C13H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 269.18
Numéro MDL MFCD00831700
Clé InChI SVGMFVCPJFHTRE-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-isobutylphenyl propan-1-one, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-4-isobutylphenyl-2-bromo-1-propanone, 2-bromo-4'-2-methylprop-1-yl propiophenone, 2-bromo-1-4-2-methylpropyl phenyl-1-propanone, 2-bromanyl-1-4-2-methylpropyl phenyl propan-1-one, 1-propanone,2-bromo-1-4-1,1-dimethylethyl phenyl
CID PubChem 2735576
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]propan-1-one
SMILES CC(C)CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH(Br)C(O)C6H4CH2CH(CH3)2
Quantité 10 g
Poids de la formule 269.18
Pourcentage de pureté 97%