Learn More
2-bromo-1-(4-méthoxyphényl)éthan-1-one, 97 %, Maybridge
Code produit 10356524
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356524 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10356524 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD00356EA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one
CAS 2632-13-5
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C9H9BrO2
Formule linéaire CH3OC6H4COCH2Br
Numéro MDL MFCD00000201
Quantité 10 g
Synonyme 2-bromo-4'-methoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl, p-methoxyphenacyl bromide, 4'-methoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-4-methoxyphenyl ethan-1-one, 4-methoxyphenacyl bromide, bromomethyl 4-methoxyphenyl ketone, alpha-bromo-4-methoxyacetophenone, 2-bromo-4-methoxyacetophenone
Clé InChI XQJAHBHCLXUGEP-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthoxyphényle)éthan-1-one
Poids moléculaire (g/mol) 229.07
CID PubChem 4965
Poids de la formule 229.07
Pourcentage de pureté 97%