Learn More
2-bromo-1-[4-méthyle-2-(2-pyrazinyl)-1,3-thiazol-5-yl]-1-éthanone, ≥90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10612443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10612443 250 mg 250mg
10622443 1 g 1g
10173384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10612443 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC19805CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 423768-43-8
Formule moléculaire C10H8BrN3OS
Poids moléculaire (g/mol) 298.158
Numéro MDL MFCD03407321
Clé InChI PQWKERRFBZJRSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl thiazol-5-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-methyl-2-2-pyrazinyl-5-thiazolyl, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazole, 2-bromo-1 4-methyl-2-2-pyrazinyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-pyrazin-2-yl-1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
CID PubChem 2776507
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthyl-2-pyrazine-2-yl-1,3-thiazol-5-yl)éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=NC=CN=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[4-methyl-2-(2-pyrazinyl)-1, 3-thiazol-5-yl]-1-ethanone
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 298.16
Pourcentage de pureté 90%