Learn More
2-bromo-1-{4-méthyl-2-[4-(trifluorométhyl)phényl]1,3-thiazol-5-yl}-1-éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-{4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1, 3-thiazol-5-yl}-1-ethanone |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 364.18 |
| Pourcentage de pureté | 97% |