Learn More
2-bromo-1-(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)-1-éthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10596595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10596595 5 g 5g
10402453 250 mg 250mg
10337672 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10596595 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC29205DE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 7520-95-8
Formule moléculaire C12H10BrNOS
Poids moléculaire (g/mol) 296.182
Numéro MDL MFCD04071443
Clé InChI BOMSILGSXFNLJX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl ethanone, 5-bromoacetyl-4-methyl-2-phenylthiazole, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl ethanone, 2-bromo-1-4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl ethan-1-one
CID PubChem 2795492
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-méthyl-2-phényl-1,3-thiazol-5-yl)éthanone
SMILES CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)-1-ethanone
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 5 g
Poids de la formule 296.19
Pourcentage de pureté 90%