Learn More
2-bromo-1-(4-morpholinophényl)-1-éthanone, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10792473
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10792473 1 g 1g
10394562 250 mg 250mg
10275244 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10792473 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC17405DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 210832-85-2
Formule moléculaire C12H14BrNO2
Poids moléculaire (g/mol) 284.15
Numéro MDL MFCD03783555
Clé InChI OUGMZFJPRSTGMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-morpholinophenyl-1-ethanone, 2-bromo-1-4-morpholinophenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-4-morpholinyl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl-phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-morpholin-4-ylphenyl ethan-1-one, pubchem23338, acmc-1cqxm, alpha-bromo-4'-morpholinoacetophenone
CID PubChem 2795357
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-morpholinophenyl)-1-ethanone
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4-(morpholine-4-yl)phényle]éthan-1-one
Poids de la formule 284.15
Pourcentage de pureté 95%