Learn More
2-bromo-1-(4-pentylphényl)éthan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10180622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10180622 1 g Flacon en verre ambré 1g
10190622 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10180622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB12841DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 64328-68-3
Formule moléculaire C13H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 269.182
Numéro MDL MFCD00218837
Clé InChI AVYNDJWQMUOSJZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-4-pentylphenyl ethanone, 2-bromo-4'-pent-1-yl acetophenone, ethanone,2-bromo-1-4-pentylphenyl, 2-bromo-1-4-pent-1-yl phenyl ethan-1-one
CID PubChem 2775670
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-pentylphényl)éthanone
SMILES CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br
Quantité 1 g
Poids de la formule 269.18
Pourcentage de pureté 95%