Learn More
2-bromo-1-(4-pentylphényl)éthan-1-one, 95 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(4-pentylphenyl)ethan-1-one |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4C6H4C(O)CH2Br |
| Quantité | 10 g |
| Poids de la formule | 269.18 |
| Pourcentage de pureté | 95% |