Learn More
2-Bromo-1-(4-phénoxyphényl)éthanone 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10703907
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10703907 5 g 5g
10032464 250 mg 250mg
10282933 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10703907 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53705DE
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 28179-33-1
Formule moléculaire C14H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 291.14
Numéro MDL MFCD01419855
Clé InChI RAXTYMXDSNWNJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl ethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-phenoxyphenyl, 4-phenoxyphenacyl bromide, 2-bromo-4'-phenoxyacetophenone, 4'-phenoxy-2-bromoacetophenone, alpha-bromo-4'-phenoxyacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-4-phenoxyphenyl
CID PubChem 14797675
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-phénoxyphényl)éthanone
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethanone
Plage de pourcentage du dosage 90%
Quantité 5 g
Poids de la formule 291.14
Pourcentage de pureté 90%