Learn More
2-Bromo-1-(4-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide, 90%, Thermo Scientific™
Code produit 10501702
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10501702 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10465502 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10501702 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC04205CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5349-17-7
Formule moléculaire C7H7Br2NO
Poids moléculaire (g/mol) 280.947
Numéro MDL MFCD02681893
Clé InChI RGALBQILADNMKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hydrobromide, 2-bromo-1-pyridin-4-yl ethan-1-one hydrobromide, ethanone, 2-bromo-1-4-pyridinyl-, hydrobromide, 4-2-bromoacetyl pyridine hydrobromide, 4-bromoacetylpyridine hydrobromide, 2-bromo-1-pyrdin-4-ylethan-1-one hydrobromide, 2-bromo-1-4-pyridinyl-1-ethanone hbr, 4-bromoacetyl pyridine hbr
CID PubChem 2776239
Nom IUPAC 2-bromo-1-pyridin-4-ylethanone;hydrobromide
SMILES C1=CN=CC=C1C(=O)CBr.Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-pyridinyl)-1-ethanone hydrobromide
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 280.95
Pourcentage de pureté 90%