Learn More
2-bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)éthanone, ≥95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10295564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10295564 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10295564 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC48705DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(4-thien-3-ylphenyl)ethanone
CAS 879896-53-4
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C12H9BrOS
Numéro MDL MFCD08435894
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-4-thien-3-ylphenyl ethanone, ethanone,2-bromo-1-4-3-thienyl phenyl, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethanone, 2-bromo-1-4-thiophen-3-yl phenyl ethan-1-one
Clé InChI ZTZQYKSMNMDCKR-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrCC(=O)C1=CC=C(C=C1)C1=CSC=C1
Nom IUPAC 2-bromo-1-(4-thiophène-3-ylphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 281.17
CID PubChem 18525829
Poids de la formule 281.17
Pourcentage de pureté 95%