Learn More
2-bromo-1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CF3OC6H4C(O)CH2Br |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 283.04 |
| Pourcentage de pureté | 97% |