Learn More
2-bromo-1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10429104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10429104 10 g 10g
10283422 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10429104 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00407EA
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 103962-10-3
Formule moléculaire C9H6BrF3O2
Poids moléculaire (g/mol) 283.044
Numéro MDL MFCD00052333
Clé InChI AOAGGWLQIILIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 2-bromo-4'-trifluoromethoxy acetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 2-bromo-4'-trifluoromethoxyacetophenone, 2-bromo-1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, p-trifluoromethoxy phenacyl bromide, 1-4-trifluoromethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, ethanone,2-bromo-1-4-trifluoromethoxy phenyl
CID PubChem 2778691
Nom IUPAC 2-bromo-1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthanone
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)CBr)OC(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire CF3OC6H4C(O)CH2Br
Quantité 10 g
Poids de la formule 283.04
Pourcentage de pureté 97%