Learn More
2-Bromo-1-[4-(trifluorométhoxy)phényl]éthan-1-one, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]ethan-1-one |
| CAS | 103962-10-3 |
| Formule moléculaire | C9H6BrF3O2 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 2-Bromo-1-(4-trifluoromethoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H6BrF3O2/c10-5-8(14)6-1-3-7(4-2-6)15-9(11,12)13/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)OC1=CC=C(C(CBr)=O)C=C1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(4-(trifluorometoxi)fenil)etan-1-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 283.04 |
| Poids de la formule | 281.95 |