Learn More
2-bromo-1-[4-(trifluorométhyl)phényl]éthan-1-one, Tech., Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one |
| Plage de pourcentage du dosage | Tech. |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule linéaire | CF3C6H4C(O)CH2Br |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 267.04 |
| Pourcentage de pureté | Tech. |
| Qualité | Technique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one