Learn More
2-bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thiényl]-1-éthanone, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10513002
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10513002 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10513002 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC02205DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-[5-(2-pyridinyl)-2-thienyl]-1-ethanone
CAS 306935-06-8
% min. CAS 89.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 90%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H8BrNOS
Numéro MDL MFCD02677697
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthien-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-thiophen-2-yl-ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl-2-thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, 2-bromanyl-1-5-pyridin-2-ylthiophen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-2-pyridinyl-2-thienyl, 2-bromo-1-5-pyridin-2-yl thiophen-2-yl ethan-1-one
Clé InChI MJDNWZQQRFCXRU-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(5-dihydro-2-benzodioxine-2-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 282.155
CID PubChem 2776201
Poids de la formule 282.16
Pourcentage de pureté 90%