Learn More
2-bromo-1-(5,5,8,8-tétraméthyl-5,6,7,8-tétrahydronaphthalen-2-yl)éthan-1-one, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10385102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10385102 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10611123 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385102 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00641CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 132392-28-0
Formule moléculaire C16H21BrO
Poids moléculaire (g/mol) 309.25
Numéro MDL MFCD00178768
Clé InChI BWXPCWLVNVLIFR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-one, 6-bromoacetyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,1,4,4-tetramethylnaphthalene, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydronaphthalen-2-yl ethanone, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl 2-5,6,7,8-tetrahydronaphthyl ethan-1-one, 2-bromo-1-5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl ethan-1-on e
CID PubChem 2801337
Nom IUPAC Éthanone 2-bromo-1-(5,5,8,8-tétraméthyle-6,7-dihydronaphthalène-2-yl)
SMILES CC1(C)CCC(C)(C)C2=C1C=CC(=C2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(5,5,8,8-tetramethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethan-1-one
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 309.24
Pourcentage de pureté 97%