Learn More
2-bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thiényl)éthanone, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10518053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10518053 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10518053 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC33505DA
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(5-bromo-3-benzo[b]thienyl)ethanone
CAS 850375-12-1
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H6Br2OS
Numéro MDL MFCD06797474
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-5-bromo-3-benzo b thienyl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethanone, 2-bromo-1-5-bromo-1-benzothiophen-3-yl ethan-1-one, 5-bromo-3-bromoacetyl benzo b thiophene, 5-bromo-3-bromoacetyl-1-benzothiophene, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thiophen-3-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl, ethanone,2-bromo-1-5-bromobenzo b thien-3-yl
Clé InChI QFZPWQQHQRYUKB-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=C(C=C1Br)C(=CS2)C(=O)CBr
Nom IUPAC 2-bromo-1-(5-bromo-1-benzothiophèn-3-yl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 334.025
CID PubChem 2795548
Poids de la formule 334.03
Pourcentage de pureté 97%