Learn More
2-bromo-1-(5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)-1-éthanone, ≥95 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-(5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)-1-ethanone |
| % min. CAS | 94.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 279.14 |
| Pourcentage de pureté | 95% |