Learn More
2-bromo-1-(5-phényl-2-thiényl)-1-éthanone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10693035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10693035 5 g 5g
10344612 250 mg 250mg
10446652 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10693035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC10505DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 10531-43-8
Formule moléculaire C12H9BrOS
Poids moléculaire (g/mol) 281.167
Numéro MDL MFCD02681997
Clé InChI BOIAFAJKOBVLGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-1-ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthiophen-2-yl ethanone, ethanone,2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl, 2-bromoacetyl-5-phenylthiophene, bromomethyl 5-phenyl-2-thienyl ketone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thienyl-ethanone, 2-bromo-1-5-phenyl-2-thiophenyl ethanone, 2-bromo-1-5-phenylthien-2-yl ethan-1-one
CID PubChem 2776310
Nom IUPAC 2-bromo-1-(5-phénylthiophène-2-yl)éthanone
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(S2)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-(5-phenyl-2-thienyl)-1-ethanone
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 281.17
Pourcentage de pureté 95%