Learn More
Ester 2-bromo-1,6-diméthylique de l'acide hexanedioïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1,6-dimethyl Ester Hexanedioic Acid |
| CAS | 3196-19-8 |
| Formule moléculaire | C16 H18 N O10 S . Na |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H19NO10S.Na/c1-7-4-12(19)26-10-5-8(2-3-9(7)10)25-16-13(17-28(22,23)24)15(21)14(20)11(6-18)27-16;/h2-5,11,13-18,20-21H,6H2,1H3,(H,22,23,24);/q;+1/p-1/t11?,13?,14-,15?,16+;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3OC(CO)[C@H](O)C(O)C3NS(=O)(=O)[O-])ccc12 |
| Nom IUPAC | sodio;N-[(2S,5R)-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)-2-(4-metil-2-oxocromen-7-il)oxioxan-3-il]sulfamato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 439.37 |
| Poids de la formule | 439.055 |