Learn More
2-bromo-1-benzofurane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10592662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10592662 1 g 1g
10212972 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10592662 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC06610DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54008-77-4
Formule moléculaire C8H5BrO
Poids moléculaire (g/mol) 197.031
Clé InChI RNEOFIVNTNLSEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromobenzofuran, 2-bromobenzo b furan, bromobenzofuran, 2-bromo-1-benzofurane, benzofuran, 2-bromo, pubchem13460, 2-bromanyl-1-benzofuran, 2-bromo-1-benzo b furan
CID PubChem 2776264
Nom IUPAC 2-bromo-1-benzofurane
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=C(O2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-benzofuran
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 197.03