Learn More
2-bromo-1-butène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420561
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11420561 25 g 25g
11339246 1 g 1g
11410561 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11420561 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20067.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23074-36-4 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 2-bromo-1-butène est utilisé pour produire de l’acide 2-éthyl-acrylique.Il agit comme précurseur photolytique pour le 1-butène-2-yl.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol, l’acétone et le benzène.Non miscible dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri de l’air.Stocker sous gaz inerte sec.Incompatible avec les agents oxydants et l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23074-36-4
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.004
Numéro MDL MFCD00039178
Clé InChI HQMXRIGBXOFKIU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 89990
Nom IUPAC 2-bromothi-1-ène
SMILES CCC(=C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-butene
Indice de réfraction 1.4525
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Synonyme 2-bromo-1-butene, 1-butene, 2-bromo, sjphabimsp@, 2-bromobutene, 2-bromo-l-butene, 1-butene,2-bromo
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetone and benzene. Not miscible in water.
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 97%