Learn More
2-bromo-1-chloro-4-fluorobenzène, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit 11427216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11427216 25 g 25g
11417216 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11427216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25532.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 201849-15-2
Formule moléculaire C6H3BrClF
Poids moléculaire (g/mol) 209.44
Numéro MDL MFCD00061120
Clé InChI FOCCSIJMXBTKHD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-chloro-5-fluorobenzene, 3-bromo-4-chlorofluorobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-fluoro, pubchem4270, acmc-209f6i, ksc494o8h, 1-chloro-2-bromo-4-fluorobenzene, 2-bromo-4-fluorochlorobenzene
CID PubChem 2773263
Nom IUPAC 2-bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
SMILES FC1=CC(Br)=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-chloro-4-fluorobenzene
Densité 1.75
Indice de réfraction 1.553
Quantité 25 g
Poids de la formule 209.45
Pourcentage de pureté ≥98%