Learn More
2-bromo-1-chloro-4-iodobenzène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15505996 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15505996 1 g 1g
15515996 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15505996 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 458380010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31928-46-8 | C6H3BrClI | 317.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31928-46-8
Formule moléculaire C6H3BrClI
Poids moléculaire (g/mol) 317.35
Numéro MDL MFCD07780667
Clé InChI KSCPVCBJIZDZER-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-2-chloro-5-iodobenzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo-benzene, benzene, 2-bromo-1-chloro-4-iodo, acmc-209hpp, 3-bromo-4-chloroiodobenzene, 3-bromo-4-chloro-1-iodobenzene, benzene,2-bromo-1-chloro-4-iodo, 2-bromanyl-1-chloranyl-4-iodanyl-benzene
CID PubChem 50999503
Nom IUPAC 2-bromo-1-chloro-4-iodobenzene
SMILES ClC1=C(Br)C=C(I)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Point de fusion 39.0°C to 42.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 317.35
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-1-chloro-4-iodobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.