Learn More
2-Bromo-1-chloropropane (>90%), TRC
Code produit 30004233
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30004233 500 mg 500mg
17943055 2.5 g 2.50g
17974965 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30004233 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB680515500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3017-95-6
Formule moléculaire C3 H6 Br Cl
Poids moléculaire (g/mol) 157.44
Synonyme Propane, 2-bromo-1-chloro-, 2-Bromo-1-chloropropane, (±)-2-Bromo-1-chloropropane, 1-Chloro-2-bromopropane, NSC 8022
Nom IUPAC 2-bromo-1-chloropropane
SMILES CC(Br)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-chloropropane
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
Poids de la formule 155.9341