Learn More
2-Bromo-1-cyclopropyléthanone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-cyclopropylethanone |
| CAS | 69267-75-0 |
| Formule moléculaire | C5H7BrO |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (Bromoacetyl)cyclopropane, Bromomethyl Cyclopropyl Ketone, Cyclopropyl Bromomethyl Ketone |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H7BrO/c6-3-5(7)4-1-2-4/h4H,1-3H2 |
| SMILES | O=C(C1CC1)CBr |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-ciclopropiletan-1-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 163.01 |
| Poids de la formule | 161.97 |