Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11435613
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11435613 10 g 10g
11445613 50 g 50g
11455613 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11435613 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13511.09
 Article restreint
Expédition estimée: 05-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5400-80-6 | C9H9BrO | 213.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5400-80-6
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Numéro MDL MFCD00003798
Clé InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
CID PubChem 95444
Nom IUPAC 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-indanol
Point de fusion 128°C to 132°C
Quantité 10 g
Beilstein 2046877
Poids de la formule 213.08
Pourcentage de pureté 99%