Learn More
2-Bromo-1-indanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1-indanol |
| Point de fusion | 128°C to 132°C |
| Quantité | 50 g |
| Beilstein | 2046877 |
| Poids de la formule | 213.08 |
| Pourcentage de pureté | 99% |