Learn More
2-bromo-1-indanol, 99 %, Acros Organics™
Code produit 15342022 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15342022 250 g 250g
15322022 10 g 10g
15332022 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15342022 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107052500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5400-80-6
Formule moléculaire C9H9BrO
Poids moléculaire (g/mol) 213.07
Numéro MDL MFCD00003798
Clé InChI RTESDSDXFLYAKZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-bromo-1-indanol, 2-bromoindan-1-ol, 1-hydroxy-2-bromoindan, 2-bromo-1-hydroxyindane, 2-bromo-1-hydroxyhydrindene, 1h-inden-1-ol, 2-bromo-2,3-dihydro, trans-2-bromo-1-indanol, bromoindanol, acmc-20ajgx, pubchem3783
CID PubChem 95444
Nom IUPAC 2-bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ol
SMILES OC1C(Br)CC2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-indanol
Point de fusion 130.0°C to 131.0°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Quantité 250 g
Poids de la formule 213.07
Pourcentage de pureté 99%