Learn More
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole, 95%, ACROS Organics™
Code produit 10555670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10555670 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10555670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 435430050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
CAS 16681-59-7
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à rose
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule moléculaire C4H5BrN2
Numéro MDL MFCD02179525
Quantité 5 g
Synonyme 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
Clé InChI BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN1C=CN=C1Br
Nom IUPAC 2-bromo-1-methylimidazole
Poids moléculaire (g/mol) 161.002
CID PubChem 2773262
Poids de la formule 161
Pourcentage de pureté ≥94.0%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.