Learn More
2-bromo-1-méthylimidazole, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15439127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15439127 1 g 1g
15449127 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15439127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H52407.03
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 16681-59-7 | C4H5BrN2 | 161.002 g/mol
2-Bromo-1-methylimidazole is used in in pharmaceuticals, drug candidates, ligands for transition metal catalysts and other molecular functional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
2-bromo-1-méthylimidazole est utilisé dans les produits pharmaceutiques, les médicaments candidats, les ligands pour les catalyseurs de métaux de transition et d’autres matériaux fonctionnels moléculaires.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16681-59-7
Formule moléculaire C4H5BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 161.002
Numéro MDL MFCD02179525
Clé InChI BANOTGHIHYMTDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-methyl-1h-imidazole, 1-methyl-2-bromoimidazole, 2-bromo-n-methylimidazole, 1h-imidazole, 2-bromo-1-methyl, zlchem 620, pubchem7594, n-methyl-2-bromoimidazole, acmc-209dv3, 2-bromanyl-1-methyl-imidazole, 1-methyl-2-bromo-1h-imidazole
CID PubChem 2773262
Nom IUPAC 2-bromo-1-méthylimidazole
SMILES CN1C=CN=C1Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-1-methylimidazole
Densité 1.649
Point d’ébullition 172°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Poids de la formule 161
Pourcentage de pureté 95%