Learn More
2-bromo-1-phényl-1H-imidazole, Thermo Scientific™
Code produit 10642695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10642695 5 g 5g
10225954 1 g 1g
10597864 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10642695 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC75910DE
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 1034566-05-6
Formule moléculaire C9H7BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 223.07
Clé InChI KKPQUNLAAJJUCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-1-phenyl-1h-imidazole, 2-bromo-1-phenylimidazole
CID PubChem 45594301
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-bromo-1-phenyl-1H-imidazole
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 223.07
Pourcentage de pureté 97%