Learn More
2-Bromo-1H-benzimidazole, 97%, Maybridge
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-1H-benzimidazole |
| CAS | 54624-57-6 |
| % min. CAS | 96.5 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Formule moléculaire | C7H5BrN2 |
| Numéro MDL | MFCD00160009 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2-bromobenzimidazole, 2-bromo-1h-benzo d imidazole, 2-bromo-1h-1,3-benzodiazole, 2-bromo-1h-benzoimidazole, 1h-benzimidazole, 2-bromo, bromobenzimidazole, bromo-benzimidazole, pubchem16113, acmc-1an7o, 1h-benzimidazole,2-bromo |
| Afficher plus |