Learn More
Acide 2-bromo-2-(2-chlorophényl)acétique, TRC
Code produit 30341368
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
Conditionnement:
250g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30341368 250 g 250g
30335728 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30341368 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB682255250G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-(2-chlorophenyl)acetic Acid
CAS 29270-30-2
Formule moléculaire C8 H6 Br Cl O2
Quantité 250 g
Synonyme α-Bromo-2-chlorobenzeneacetic Acid, (2-Chlorophenyl)bromoacetic Acid
Formule InChI InChI=1S/C8H6BrClO2/c9-7(8(11)12)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,7H,(H,11,12)
SMILES OC(=O)C(Br)c1ccccc1Cl
Nom IUPAC Acide 2-bro-2-(2-chlorophényl)acétique
Poids moléculaire (g/mol) 249.49
Poids de la formule 247.924