Learn More
2-Bromo-2’,4’-dichloroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15425998
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15425998 1 g 1g
15435998 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15425998 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59615.03
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2631-72-3 | C8H5BrCl2O | 267.931 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2631-72-3
Formule moléculaire C8H5BrCl2O
Poids moléculaire (g/mol) 267.931
Numéro MDL MFCD00053005
Clé InChI DASJDMQCPIDJIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2',4'-dichloroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-dichloro-phenyl-ethanone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dichlorophenyl, 2'-bromo-2,4-dichloro acetophenone, omega-bromo-2,4-dichloro acetophenone, 2',4'-dichlorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-dichloroacetophenone
CID PubChem 75828
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
Point de fusion 25°C to 29°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN1759
Poids de la formule 267.93
Pourcentage de pureté 95%