Learn More
2-Bromo-2',4'-dichloroacétophénone, TRC
Code produit 30343905
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30343905 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30343905 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68340510G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone
CAS 2631-72-3
Formule moléculaire C8H5BrCl2O
Quantité 10 g
Synonyme 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone
Formule InChI InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2
SMILES Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 267.93
Poids de la formule 265.8901