Learn More
2-Bromo-2',4'-dichloroacétophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-2',4'-dichloroacetophenone |
| CAS | 2631-72-3 |
| Formule moléculaire | C8H5BrCl2O |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 2,4-Dichlorophenacyl bromide, 2,4-Dichlorophenyl Bromomethyl Ketone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethanone, 2',4'-Dichloro-2-bromoacetophenone, 2-Bromo-1-(2,4-dichlorophenyl)ethan-1-one, alpha-Bromo-2,4-dichloroacetophenone, ω-Bromo-2,4-dichloroacetophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H5BrCl2O/c9-4-8(12)6-2-1-5(10)3-7(6)11/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Clc1ccc(C(=O)CBr)c(Cl)c1 |
| Nom IUPAC | 2-bromo-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.93 |
| Poids de la formule | 265.8901 |