Learn More
2-bromo-2’,4’-difluoroacétophénone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 2-Bromo-2', 4'-difluoroacetophenone |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | 31°C to 33°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’éclair | 51°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 235.03 |
| Afficher plus |