Learn More
2-Bromo-2’,4’-difluoroacétophénone, 97 %
Code produit 15482918
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15482918 1 g 1g
15402928 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15482918 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H56442.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 102429-07-2
Formule moléculaire C8H5BrF2O
Poids moléculaire (g/mol) 235.028
Numéro MDL MFCD00142822
Clé InChI CSGDTHXBRAAOHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethanone, 2,4-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl ethan-1-one, 2-bromo-1-2,4-difluoro-phenyl-ethanone, 2',4'-difluorophenacyl bromide, 2-bromo-2,4-difluoroacetophenone, ethanone, 2-bromo-1-2,4-difluorophenyl, alpha-bromo-2',4'-difluoroacetophenone, acmc-1c4aw
CID PubChem 2774185
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-difluorophényl)éthanone
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
Point de fusion 31°C to 35°C
Point d’éclair 51°C (124°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2925
Sensibilité Air sensitive
Poids de la formule 235.03
Pourcentage de pureté 97%