Learn More
2-Bromo-2’,4’-diméthoxyacétophénone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10022470 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement
10022470 1 g Flacon en verre
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10022470 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 190010010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.75€
    70.65€ / 1g
    Économisez 10.10€
    12% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2', 4'-dimethoxyacetophenone
Note relative au nom 98%
CAS 60965-26-6
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 101°C to 105°C
Couleur Blanc à marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C10H11BrO3
Formule linéaire (CH3O)2C6H3COCH2Br
Numéro MDL MFCD00000197
Quantité 1 g
Synonyme 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone, 2,4-dimethoxyphenacyl bromide, 2-bromo-1-2',4'-dimethoxyphenyl ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 2-bromo-1-2,4-dimethoxyphenyl, 2-bromo-2',4'-dimethoxyacetopheneone, 1-2,4-dimethoxyphenyl-2-bromoethan-1-one, pubchem13433, acmc-1ba4l
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Clé InChI PKVBZABQCCQHLD-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)CBr)OC
Nom IUPAC 2-bromo-1-(2,4-diméthoxyphényl)éthanone
Poids moléculaire (g/mol) 259.09
CID PubChem 98683
Poids de la formule 259.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline fine
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2',4'-dimethoxyacetophenone
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.