Learn More
2-bromo-2-butène, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10479900 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10479900 25 mL Flacon en verre -
10783391 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10479900 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 201510250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13294-71-8
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00000141
Clé InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
CID PubChem 5364387
Nom IUPAC (E)-2-bromobut-2-ène
SMILES C\C=C(/C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-butene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(Br)CH3
Indice de réfraction 1.4590 to 1.462
Quantité 25 mL
Beilstein 01, 205
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.