Learn More
2-bromo-2-butène, 98 %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10783391 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10783391 100 mL Flacon en verre 100mL
10479900 25 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10783391 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201511000
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13294-71-8
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00000141
Clé InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
CID PubChem 5364387
Nom IUPAC (E)-2-bromobut-2-ène
SMILES C\C=C(/C)Br
Specifications
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-butene
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Marron à jaune
Densité 1.3200g/mL
Point d’ébullition 82°C to 90°C (740.0 mmHg)
Point d’éclair <1°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH=C(Br)CH3
Indice de réfraction 1.4590 to 1.462
Quantité 100 mL
Beilstein 01, 205
Gravité spécifique 1.32
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromo-2-butene, mixture of cis and trans
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.