Learn More
2-bromo-2-butène, cis + trans, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449206
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11449206 25 g 25g
11459206 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449206 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18058.14
 Article restreint
Expédition estimée: 09-09-2026
Ajouter au panier
CAS: 13294-71-8 | C4H7Br | 135.00 g/mol
Used in the synthesis of substituted catechol derivatives and mono-annelated benzenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la synthèse de dérivés catéchols substitués et de benzènes mono-annelés.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans lʼeau (664 mg/l à 25 EST).
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants et de la chaleur. Stocker à lʼécart des charges électrostatiques. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. À conserver au frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13294-71-8
Formule moléculaire C4H7Br
Poids moléculaire (g/mol) 135.00
Numéro MDL MFCD00000141
Clé InChI UILZQFGKPHAAOU-ONEGZZNKSA-N
Synonyme 2-bromo-2-butene, trans-2-bromo-2-butene, 2-butene, 2-bromo, e-2-bromobut-2-ene, 2-bromo-2-butene cis, e-2-bromo-2-butene, 1-methyl-1-propenyl bromide, cis-2-bromo-2-butene, e-2-bromo-but-2-ene, 2e-2-bromo-2-butene #
CID PubChem 5364387
Nom IUPAC (2E)-2-bromobut-2-ene
SMILES C\C=C(/C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 2-Bromo-2-butene
Note relative au nom cis + trans, stabilized
Densité 1.328
Point d’ébullition 82°C to 90°C
Point d’éclair 1°C (33°F)
Odeur Recognizable
Indice de réfraction 1.461
Quantité 25 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1733329
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water (664mg/L 25 EST).
Poids de la formule 135
Pourcentage de pureté 98%